Få mere at vide
KN-93 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
KN-93 hydrochloride is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KN-93 hydrochloride |
| CAS | 1956426-56-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30Cl2N2O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (57.67 mM) ∣H2O : 0.45 mg/mL (0.84 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | [H]Cl.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 537.5 |
| Formel vægt | 537.5 |
| Vis mere |