Få mere at vide
KKL-35, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486347
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486347 5 mg -
16480929 1 mg 1mg
16413628 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101866
MedChemExpress KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KKL-35
CAS 865285-29-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H9ClFN3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)C3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 317.7
Formel vægt 317.7
Procent renhed 95.88%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation