Få mere at vide
Kinesore, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494698 10 mg -
16437417 5 mg -
16411189 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112777
MedChemExpress Kinesore is an inhibitor of the KLC2-SKIP Interaction.
Kinesore is an inhibitor of the KLC2-SKIP Interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kinesore
CAS 363571-83-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16Br2N4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (233.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N/N=C/C1=C(C)N(C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)C(C)=C1)C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3
Molekylvægt (g/mol) 536.17
Formel vægt 536.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid