Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas
Tung konstruktion forlænger levetiden
Brand: DWK Life Sciences 14005400
Advarsel:
Anbefales ikke til brug på kogeplader med termiske gradienter eller uden omrøring.
Beskrivelse
Tung konstruktion forlænger levetiden
- With pouring spout
- With marking spot
- Have white graduations for approximating volume
- Accurate to ±5%
- Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type II krav.
Tekniske data
±5% | |
3.03 in. | |
400 mL | |
Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling | |
4.48 in. | |
Spout | |
Matte Finish Marking | |
Beaker | |
Yes | |
Dual White Scale |
13.52 oz. | |
7.7 cm | |
Borosilicate Glass | |
25 to 325 mL | |
11.4 cm | |
25 mL | |
12 Pk. | |
Reusable | |
ASTM E960, ASTM E438, USP Type I |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Filstørrelse: 57.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas > 400mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion