Få mere at vide
PYREX™ kraftige Griffin-bægerglas
Artikelnummer. 12569995
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 4
Artikelnummer. 12569995
Brand: Pyrex 1003400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug under barske forhold, såsom mekaniseret vask
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser
Mål væsker med robust, langtidsholdbart, forstærket glas. Pyrex™ kraftige Griffin-bægerglas af borosilikatglas fås i en lang række størrelser.
Kraftige bægerglas, der er specielt designet til at give den bedste mekaniske styrke under barske forhold, såsom mekaniserede vaskeoperationer. For nemheds skyld har 250 til 4000 ml bægerglas en dobbelt gradueret metrisk skala for at angive deres omtrentlige indhold. Alle størrelser har en ekstra stor markeringsplet.
Overholdelse
Designet til ASTM™ E 960-krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 13,52 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 3,22 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8.2 cm
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Giver den bedste mekaniske styrke under barske forhold såsom mekaniserede vaske
Graduation Range 25 til 325 ml
Højde (engelsk) 4,33 tommer
Højde (metrisk) 11 cm
Inkrementer 25 mL
Etikettype Ekstra stor markering
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Dobbelt gradueret metrisk skala
Stil Griffin