Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Individuelt indpakkede serologiske engangspipetter af plast
Artikelnummer. 16468965 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative gradueringer:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Negative gradueringer unitSize
16468965 1 mL 0.01 mL 0.3 mL Pakke med 1000
16458965 1 mL 0.1 mL 0.3 mL -
16448965 10 mL 0.1 mL 3 mL -
16488965 25 mL 0.2 mL 10 mL -
16408975 5 mL 0.1 mL 2 mL -
16498965 50 mL 0.5 mL 10 mL -
16478965 2 mL 0.01 mL 0.3 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16468965 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 5690011100
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestrålingssteriliseret og velegnet til vævskulturarbejde.
  • Har ensartede trukket eller støbte spidser og skrå eller støbte topender med bomuldsprop
  • To ringe nær toppen angiver, at en lille mængde tilbage i spidsen efter levering skal blæses ud og tilføjes til hovedvolumen leveret
  • 5 ml størrelse har nu todelt design
  • Farvekodet emballage gør det hurtigt og præcist at vælge den rigtige pipettestørrelse
  • Kalibreret“ At levere” at tippe
Ordreinfo
Individuelle indpakninger af papir/plastik overpakket i dispenseringshyldepakker
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E934
Diameter (metrisk) Udvendig 1.5 mm
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 0.3 mL
Mængde 200/Pk., 1000/Cs.
Tolerance ±0,02 ml
Emballagetype Individuelt indpakket
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Serologisk pipette