Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
Brand: DWK Life Sciences 45600-15_OLD
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tåler centrifugering op til 2980 RCF
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Tekniske data
To contain | |
15 mL | |
Borosilicate Glass | |
15-415 | |
Conical | |
Conical | |
Marking Spot | |
0.1 mL | |
2980 x g |
USP, ASTM E 438 | |
Reusable | |
PTFE | |
0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.1mL, >1 to 3mL in ±0.15mL, >3mL in ±0.2mL | |
130 mm | |
Screw Cap | |
17 mm | |
Centrifuge Tube |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Filstørrelse: 57.1 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas: 15 mL Kapacitet > Capacity: 15mL; O.D. x L: 17 x 130mm; With screw cap
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion