Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A Borosilikatglasprøvehætteglas: Uden hætter Artikelnummer.: 11888492
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A Borosilikatglasprøvehætteglas: Uden hætter
Artikelnummer. p-4909481
4 mL, Pakke med 144
Volumen (metrisk):
4 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 11888492
Brand: DWK Life Sciences 609101
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Lavt udtrækbar Kimax N-51A glas
  • Borosilikatglasprøvehætteglas uden hætter
Overholdelse
Kimax N-51A glas er i overensstemmelse med ASTM Type 1, klasse B krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation B
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 mL
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1 dr.
Produktlinje Kimble
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I
Type Ekspansionshætteglas
Lukkestørrelse 13-425
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Skruetråd N-51A Borosilikatglasprøvehætteglas: Uden hætter >