Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Artikelnummer. 10567581 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
30 mL
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x krympeindpakkede pakker
Partitioned Tray
Partitioneret bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10567581
Brand: DWK Life Sciences 224802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i opdelte bakker, uden låg
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
  • Autoklaverbar
  • Klare eller gule hætteglas
    • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
    • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
    Ordreinfo
    Kasketter fås separat
    Overholdelse
    Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klar
    Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
    Materiale Borosilikatglas
    Volumen (metrisk) 4 ml
    Emballagetype Partitioneret bakke
    Trådstil Skrue
    Volumen (engelsk) 1.08 dr.
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Lukketype Skruelåg
    Højde (metrisk) 45 mm
    Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
    Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ