Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Soxhlet-apparat med Allihn-kondensator, komplet enhed
Artikelnummer. 15304407
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
16,9 oz.
Standard konisk ledtop:
55/50
Højde (engelsk):
28,34 tommer.
Længde (engelsk) rør:
1,96 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Standard konisk ledtop Højde (engelsk) Længde (engelsk) rør Pakningsstørrelse
15304407 16,9 oz. 55/50 28,34 tommer. 1,96 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15304407 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 2400550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5491.50 DKK
    4647.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 844.42 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-05-2027
Designet fra Fed. Spec. NNN-F-240
  • Komplet samling inkluderer 09-551-10 Series Allihn kondensator, 09-553 Series Soxhlet udsugningsrør med standard konus 24/40 samling i bunden, 09-552 Series kolbe
  • Alt sammen forbundet med udskiftelige jordforbindelser
  • Slangetilslutninger på kondensatoren accepterer 0,31 tommer. Indre dia. (8 mm) fleksibel slange
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Papirbøl (dia. 43 x 123 mm H)
Produkttype Ekstraktionsapparatsamling
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Inkluderer Allihn kondensator, soxhlet udsugningsrør
Standard konisk ledtop 55/50
Højde (engelsk) 28,34 tommer.
Højde (metrisk) 72 cm
Længde (engelsk) rør 1,96 tommer.
Længde (metrisk) rør 5 cm