Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevindhætteglas med påsatte hvide gummiforede lukninger
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Brand:  DWK Life Sciences 60911D2
1251.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11882973
  • 1720.00 DKK / Pakke med 144
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
  • Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
  • Lukkes med hvide gummiforinger
  • Hætteglas pakket i korrugerede bakker med skillevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gummi
17 mm
8 mL
2.16 dr.
Skruelåg (lukket top)
USP Type I
Ravgul
Borosilikatglas
Skrue
Fenol
60 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Amberscrew gevindhætteglas med påsatte hvide gummiforede lukninger > Kapacitet: 2 dr.