Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med ravskruet gevind med umonterede PTFE-beklædte/hvide gummiforede hætter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
4 ml
8 ml
Lukketype:
Lukket top, sort phenolhætte med hvid gummiforing, umonteret
Skruelåg
Skruelåg (lukket top)
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
2,16 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Umonteret, lukket top sorte fenollukninger
- Fremstillet af ravfarvet 51 ekspansionsborosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 8 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 2,16 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Volumen (metrisk) i alt | 8 mL |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |