Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger Artikelnummer.: 11863043
Forventet forsendelse: 17-03-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger
Artikelnummer. p-4909479
Klar, Nej, Fast, Pakke med 2000
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Hals stil:
Brede
Fast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11863043
Brand: DWK Life Sciences 331232C
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-03-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • OD x Længde: 12 x 32mm
  • Finish: Crimp
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 20 pakninger/æske. Lukke medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2.0 mL
Til brug med (applikation) Kromatografiapplikationer
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Hals stil Fast
nr. pr. pakke 100
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Markeringssted Nej
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger >