Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Hals stil:
Brede
Fast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
- OD x Længde: 12 x 32mm
- Finish: Crimp
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 20 pakninger/æske. Lukke medfølger ikke.
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
Materiale | Borosilikatglas |
Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
Til brug med (applikation) | Kromatografiapplikationer |
Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
Hals stil | Brede |
nr. pr. pakke | 100 |
Lukketype | Crimp, stor åbning |
Højde (metrisk) | 32 mm |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ 2 mL og 4 mL autosampler hætteglas uden lukninger: Krympeåbninger >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion