Få mere at vide
Ki8751, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494938
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494938 10 mg
16475716 100 mg
16461187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16494938 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12038
MedChemExpress Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.
Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ki8751
CAS 228559-41-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H18F3N3O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 92 mg/mL (195.99 mM)
SMIL COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1OC)OC3=CC=C(C(F)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 469.41
Formel vægt 469.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease