Få mere at vide
KI696, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474536
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474536 100 mg
16460729 1 mg
16436007 5 mg
16432706 25 mg
16429826 50 mg
16413288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16474536 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101140
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KI696
CAS 1799974-70-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30N4O6S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (90.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 550.63
Formel vægt 550.63
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation