Få mere at vide
KI696 isomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470729
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470729 1 mg
16446007 5 mg
16442706 25 mg
16423288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470729 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101140A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KI696 isomer
CAS 1799974-69-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30N4O6S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 550.63
Formel vægt 550.63
Procent renhed 98.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation