Få mere at vide
KG-501, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483818 10 mg
16466547 5 mg
16460197 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103299
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KG-501
CAS 18228-17-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13ClNO5P
Mængde 10 mg
Synonym Naphthol AS-E phosphate
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 377.72
Formel vægt 377.72
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation