Få mere at vide
Ketoprofen Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 18033640
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033640 5 g
18003240 1 g
18013640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK2008455G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60658-04-0
Molekylær formel C18 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Synonym Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
SMIL CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen Ethyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
Formel vægt 282.1256
Procent renhed >95%