Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-Ketoglutaric Acid |
| CAS | 328-50-7 |
| Molekylær formel | C5H6O5 |
| MDL nummer | MFCD00004165 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid |
| InChI nøgle | KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-oxopentandisyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.098 |
| Vis mere |