Få mere at vide
Ketanserin Tartrate, TRC
Artikelnummer. 30134500
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134500 1 g
30136115 500 mg
30041323 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1654531G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83846-83-7
Molekylær formel C22 H22 F N3 O3 . C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 545.51
Synonym Ketanserin Hydrogen Tartrate, 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), KJK 945, Ket, Ketanserin tartrate, Perketan, R 49945, Serepress, Sufrexal
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione
SMIL O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketanserin Tartrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Formel vægt 545.181