Få mere at vide
Ketanserin tartrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Ketanserin (R41468) tartrate is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin tartrate also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketanserin tartrate |
| CAS | 83846-83-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H28FN3O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | R41468 tartrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (274.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (11.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 545.51 |
| Vis mere |