Få mere at vide
Ketanserin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485026 100 mg
16400407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485026 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10562
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketanserin
CAS 74050-98-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22FN3O3
Mængde 100 mg
Synonym R41468
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (12.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 395.43
Formel vægt 395.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation