Få mere at vide
Gibco™ Keratinocyt-SFM supplement: Human rekombinant epidermal vækstfaktor (EGF 1-53)& Bovint hypofyseekstrakt (BPE)
Artikelnummer. 10134762 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10134762 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10134762 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 37000015
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Keratinocyt-SFM supplement: Human rekombinant epidermal vækstfaktor (EGF 1-53)& Bovint hypofyseekstrakt (BPE)
Human rekombinant epidermal vækstfaktor (EGF 1-53) og bovin hypofyseekstrakt (BPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring –5 til– 30 °C
Oversigt Keratinocyt-SFM-supplement, 1 ml, epitelceller, keratinocytter celletype, menneskelige arter, tøris-forsendelsestilstand, serumfrit niveau, phenolrød indikator, til pattedyrcellekultur,– 5 til– 30 °C Opbevaringstemperatur
Celletype Epitelceller, Keratinocytter
Produkttype Keratinocyt-SFM Supplement
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 ml