Få mere at vide
Keratinocyt-SFM Medium (Kit) med L-glutamin, EGF og BPE
Artikelnummer. 10144892 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10144892 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10144892 Leverandør Gibco Leverandørnr. 17005075
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
med L-Glutamin, EGF og BPE.
Holdbarhed efter tilskud: 2 uger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Serumfri
Produkttype VP Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, EGF, BPE
Mængde 1 sæt
pH 7 til 8.1
Indhold og opbevaring •500 ml 1 X Keratinocyte-SFM med L-glutamin (opbevares ved °2 C til °8 C)
• 1 hætteglas human rekombinant EGF (opbevares ved -°5 C til -°30 C)
• 1 hætteglas bovint hypofyseekstrakt (opbevares ved -5 °C til -30 °C)
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.