Description
med L-glutamin
Specifications
Specifications
| Celletype | Epitelceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Keratinocyt-SFM medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
| Kilde | ADN |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Keratinocyt-SFM medium, 500mL, flydende form, menneskelige arter, med L-glutamin, 2 til °8 C opbevaringsforhold, brugt til pattedyrcellekultur |