Få mere at vide
Ion Torrent™ Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
Artikelnummer. 11590526 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
Artikelnummer. Mængde
11590526 10 x 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11590526 Leverandør Ion Torrent™ Leverandørnr. 17005059
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Keratinocyt-SFM, med L-glutamin
med L-glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype VP Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Mængde 10 x 500 ml
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.