Få mere at vide
Gibco™ Keratinocyt-SFM (1X), med L-glutamin, uden calciumchlorid
Artikelnummer. 11504546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504546 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11504546 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10725018
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Keratinocyt-SFM (1X), med L-glutamin, uden calciumchlorid
Med: L-Glutamin
Uden: Calciumchlorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen calciumchlorid
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Kultur Type Pattedyrcellekultur