missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KC7F2, MedChemExpress
Beskrivelse
KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KC7F2 |
| CAS | 927822-86-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H16Cl4N2O4S4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.10 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NCCSSCCNS(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)(=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 570.38 |
| Formel vægt | 570.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?