Beskrivelse
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Opløsning i HBSS er en μ10 g/ml N-desacetyl-N-methylocolchicin (Colcemid™ ) opløsning fremstillet i Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). Colcemid™ forhindrer spindeldannelse under mitose, standser celler i metafase, så kromosomerne kan adskilles til cytogenetiske undersøgelser og in vitro diagnostiske procedurer. Virkningsmekanismen svarer til colchicins, men med lavere pattedyrtoksicitet.
Den komplette formulering er tilgængelig.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Løsning i HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Den komplette formulering er tilgængelig.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ KaryoMAX™ Colcemid™ Løsning i HBSS er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Væske |
| Produkttype | Kromosomanalysemedie |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Til brug med (applikation) | Klinisk forskning, translationel forskning |
| Produktlinje | KaryoMAX |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |