Få mere at vide
Kartogenin, TRC
Artikelnummer. 30137020
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137020 10 g
30003400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK13980010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4727-31-5
Molekylær formel C20 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 317.34
Synonym 2-[([1,1'-Biphenyl]-4-ylamino)carbonyl]benzoic Acid, 2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic Acid, 4'-Phenylphthalanilic Acid, KGN;
IUPAC navn 2-[(4-phenylphenyl)carbamoyl]benzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kartogenin
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 317.1052