Få mere at vide
Kanamycin disulfate, 700μg/mg, Thermo Scientific™
729.86 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 64013-70-3
Molekylær formel C18H40N4O19S2
Molekylvægt (g/mol) 680.647
MDL nummer MFCD00143916
InChI nøgle OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Synonym Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
PubChem CID 24721551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15428389
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66856.06
5g
729.86 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
64013-70-3
680.647
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
24721551
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
C18H40N4O19S2
MFCD00143916
Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
Tekniske data
Kanamycin disulfate
64013-70-3
Light and moisture sensitive
MFCD00143916
Soluble in aqueous solutions
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
680.647
680.65
700μg/mg
Colorless
C18H40N4O19S2
Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
24721551
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold; Store under Argon
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater