Få mere at vide
Kanamycindisulfat, 700 μg/mg, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428389
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428389 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15428389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66856.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64013-70-3 | C18H40N4O19S2 | 680.647 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64013-70-3
Molekylær formel C18H40N4O19S2
Molekylvægt (g/mol) 680.647
MDL nummer MFCD00143916
InChI nøgle OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Synonym Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
PubChem CID 24721551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kanamycin disulfate
Type Kanamycin-disulfat
Navn note 700 μg/mg
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt >260 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselige i vandige opløsninger
Formel vægt 680.65