missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

K134, MedChemExpress

Artikelnummer. 16452428
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452428 5 mg
16430229 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16452428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00186

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress K134 is a phosphodiesterase 3 (PDE3) inhibitor. The IC50s of K134 toward PDE3A, PDE3B, PDE5, PDE2 and PDE4 are 0.1, 0.28, 12.1, >300 and >300 μM, respectively.

K134 is a phosphodiesterase 3 (PDE3) inhibitor. The IC50s of K134 toward PDE3A, PDE3B, PDE5, PDE2 and PDE4 are 0.1, 0.28, 12.1, >300 and >300 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale K134
CAS 189362-06-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H29N3O4
Mængde 5 mg
Synonym OPC33509
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (125.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCCOC1=CC2=C(NC(C=C2)=O)C=C1)N(C3CC3)[C@H]4[C@H](O)CCCC4
Molekylvægt (g/mol) 399.48
Formel vægt 399.48
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.