Få mere at vide
K-Ras G12C-IN-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497528 10 mg
16437486 100 mg
16431739 1 mg
16413557 50 mg
16410018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18606
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale K-Ras G12C-IN-3
CAS 1629268-19-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19Cl3N2O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (66.12 mM)
SMIL ClC(C=C(OC)C(C(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC(Cl)=CC=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 453.75
Formel vægt 453.75
Procent renhed 97.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease