Få mere at vide
K-Ras G12C-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493547
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493547 50 mg -
16490008 5 mg 5mg
16477528 10 mg -
16417486 100 mg -
16411739 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493547 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18604
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale K-Ras G12C-IN-1
CAS 1629265-17-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H23Cl2N3O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (89.22 mM)
SMIL ClC(C=C(OC)C(NCC(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC=CC=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 448.34
Formel vægt 448.34
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease