Få mere at vide
K-80003, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490459 10 mg
16402668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00458
MedChemExpress K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.
K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale K-80003
CAS 1292821-90-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21FO2
Mængde 10 mg
Synonym TX-803
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C2=CC(F)=CC=C2/C1=C(C3=CC=C(C=C3)C(C)C)/[H])CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 336.4
Formel vægt 336.4
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.