Få mere at vide
K-7174 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
K-7174 dihydrochloride is a novel cell adhesion inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | K-7174 dihydrochloride |
| CAS | 191089-60-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H50Cl2N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 15 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/CCCN2CCN(CCC/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CCC2)=C1.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 641.67 |
| Formel vægt | 641.67 |
| Vis mere |