missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JZL195, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496686
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496686 100 mg -
16456398 10 mg 10mg
16442507 50 mg -
16438987 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress JZL195 is a selective and efficacious dual fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with IC50s of 2 and 4 nM, respectively.

JZL195 is a selective and efficacious dual fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with IC50s of 2 and 4 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JZL195
CAS 1210004-12-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H23N3O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N(CC2)CCN2CC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 433.46
Formel vægt 433.46
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.