Få mere at vide
JZL 184, MedChemExpress
Beskrivelse
JZL 184 is a potent, selective and irreversible MAGL inhibitor that blocks 2-Arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis in brain membranes (IC50 of 8 nM). JZL 184 displays >300-fold selectivity for MAGL over FAAH.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JZL 184 |
| CAS | 1101854-58-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H24N2O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.24 mM) |
| SMIL | OC(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)(C3CCN(C(OC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=O)CC3)C5=CC(OCO6)=C6C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.49 |
| Formel vægt | 520.49 |
| Vis mere |