Få mere at vide
JW74, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490338 5 mg
16457878 10 mg
16433827 50 mg
16413686 25 mg
16407696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19739
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JW74
CAS 863405-60-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20N6O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM)
SMIL CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 456.52
Formel vægt 456.52
Procent renhed 98.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death