Få mere at vide
JW 642, R&D Systems™
Artikelnummer. 30002020
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002020 50 mg
30002006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002020 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4906/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MAGL inhibitor
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1416133-89-5
Molekylær formel C21H20F6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 462.392
InChI nøgle AVSCNEOUWSVZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxyphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-phenoxyphenyl methyl-1-piperazinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester
PubChem CID 71656520
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CCN1CC2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JW 642
Farve White
Mængde 50 mg
Formel vægt 462.39
Procent renhed >98%
Fysisk form Solid
Produktlinje Tocris