Få mere at vide
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Tilbehør til cigaretskod
Til sikker indeslutning og bortskaffelse af cigaretskod
130.56 DKK - 7055.34 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles (268503)
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Produkttype Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
12980225
Dokumentvisning
Justrite™
268505
Anchoring Cable Kit 1 Ea.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12990225
Dokumentvisning
Justrite™
268506
Padlock 1 Ea.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12930225
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Justrite™
26827
Bortskaffelse Bucket Liner 10 Pk.
363.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Læg i indkøbskurv
12940225
Dokumentvisning
Justrite™
26830
Disposal Bucket Liner 250/Cs.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Forankringskabel: 91,4 cm (36 tommer) ståltovskabel giver ekstra sikkerhed eller større stabilitet i hårdt vejr
  • Messing hængelås: 3/16 in. dia. lænke
  • Bucket Liners: speciel, brændebestandig lamineret aluminium/poly konstruktion; omfatter twist-bånd; passer til enhver spand 29,8 cm (11,75 in.) bred x 25,4 cm (10 tommer) høj maksimal størrelse
Se også: Justrite™ ™ Elite Smokers ™ våbenhvile cigaretskod beholder (268503).
Tekniske data
Tekniske data
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Cigarette Butt Receptacles (268503)
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Tilbehør til cigaretskod