Få mere at vide
Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Tilbehør til cigaretskod
Artikelnummer. 12930225
Skift visning
Produkttype:
Afskaffelsesskopforing
Bortskaffelse Bucket Liner
Forankringskabel-kit
Hængelås
Mængde:
1 hv.
10 stk.
250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
12930225 Bortskaffelse Bucket Liner 10 stk. Pakke med 10
12980225 Forankringskabel-kit 1 hv. Hver
12990225 Hængelås 1 hv. Hver
12940225 Afskaffelsesskopforing 250/Cs. Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12930225 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 26827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.15 DKK
    376.39 DKK / Pakke med 10
    Spare 4.76 DKK
    1% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til sikker indeslutning og bortskaffelse af cigaretskod
  • Forankringskabel: 91,4 cm (36 tommer) ståltovskabel giver ekstra sikkerhed eller større stabilitet i hårdt vejr
  • Messing hængelås: 3/16 in. dia. lænke
  • Bucket Liners: speciel, brændebestandig lamineret aluminium/poly konstruktion; omfatter twist-bånd; passer til enhver spand 29,8 cm (11,75 in.) bred x 25,4 cm (10 tommer) høj maksimal størrelse
Se også: Justrite™ ™ Elite Smokers ™ våbenhvile cigaretskod beholder (268503).
Spezifikation
Farve Sølv
Dimensioner (L x B) 18 x 20 tommer. (45,7 x 50,8 cm)
Længde (metrisk) 45.7 cm
Mængde 10 stk.
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Bredde (metrisk) 50.8 cm
Til brug med (applikation) Samler cigaretskod
Til brug med (udstyr) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Beholdere til cigaretskod (268503)
Bredde (engelsk) 20 tommer
Længde (engelsk) 18 tommer
Produkttype Bortskaffelse Bucket Liner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.