Få mere at vide
JR-AB2-011, MedChemExpress
Beskrivelse
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor with an IC50 value of 0.36 μM. JR-AB2-011 inhibits mTORC2 activity by blocking Rictor-mTOR association (Ki: 0.19 μM). JR-AB2-011 has anti-glioblastoma multiforme (GBM) properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JR-AB2-011 |
| CAS | 2411853-34-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14Cl2FN3OS |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (156.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C=C(NC(N2/C(SC(C)C2)=N/C3=CC=C(F)C=C3)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.28 |
| Formel vægt | 398.28 |
| Vis mere |