Få mere at vide
JNJ0966, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470999
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470999 1 mg
16466577 5 mg
16452876 25 mg
16444886 100 mg
16430227 50 mg
16403858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16470999 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103482
MedChemExpress JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JNJ0966
CAS 315705-75-0
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N4O2S2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (277.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C2=CSC(NC3=C(OC)C=CC=C3)=N2)SC(NC(C)=O)=N1
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Formel vægt 360.45
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease