Få mere at vide
JNJ-632, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474648 10 mg
16447367 5 mg
16445486 100 mg
16400947 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474648 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112564
MedChemExpress JNJ-632 is a hepatitis B virus (HBV) capsid assembly modulator (CAM).
JNJ-632 is a hepatitis B virus (HBV) capsid assembly modulator (CAM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JNJ-632
CAS 1572510-42-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19FN2O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (330.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(F)C(C)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N[C@@H]3COCC3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Formel vægt 378.42
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus