Få mere at vide
JNJ-46778212, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467808
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467808 10 mg
16453656 25 mg
16423767 50 mg
16407646 100 mg
16400278 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467808 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19559
MedChemExpress JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JNJ-46778212
CAS 1363281-27-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17FN2O3
Mængde 10 mg
Synonym VU 0409551
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (354.75 mM)
SMIL O=C(N1CCC2=C(OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 352.36
Formel vægt 352.36
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration