missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
JNJ-42165279, MedChemExpress
Beskrivelse
JNJ-42165279 is a FAAH inhibitor with IC50 of 70 ± 8 nM and 313 ± 28 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JNJ-42165279 |
| CAS | 1346528-50-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17ClF2N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.43 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=C(Cl)C=CN=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.8 |
| Formel vægt | 410.8 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?