missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JNJ-37822681 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497117
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497117 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111066A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-37822681 dihydrochloride is a potent, specific, centrally active, fast-dissociating dopamine D2 receptor antagonist with a moderate binding affinity for the dopamine D2L receptor (Ki =158 nM), which has potential for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder.

JNJ-37822681 dihydrochloride is a potent, specific, centrally active, fast-dissociating dopamine D2 receptor antagonist with a moderate binding affinity for the dopamine D2L receptor (Ki =158 nM), which has potential for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JNJ-37822681 dihydrochloride
CAS 2108806-02-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19Cl2F5N4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (74.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C1=NN=C(NC2CCN(CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CC2)C=C1)(F)F.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 445.26
Formel vægt 445.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.